Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Sequencing Clean-Up Kit
Descripción
The Invitrogen Dynabeads Sequencing Cleanup Kit uses uniform, superparamagnetic beads for efficient magnetic separation and quickly purifies dye-terminator sequencing reactions by removing excess dye terminators, enzymes, and salts. This kit helps deliver exceptional performance for capillary electrophoresis (CE) applications, including all Sanger sequencing–based applications.
Features of the Dynabeads Sequencing Cleanup Kit include:
- Automation-compatible with 96- and 384-well plate workflows
- No centrifugation or filtration needed
- Rapid one-tube protocol completed in just 15 minutes
- Efficient removal of excess dye terminators resulting in dye blob–free sequencing data
- Generates sequences with a high number of Phred 20 bases
- Beads made with exceptional quality, backed by over 30 years of f knowledge and experience
- Consistent, reliable, and efficient Sanger sequencing reaction cleanup due to the uniform shape, size, and high binding capacity of Dynabeads magnetic beads
- Custom solutions available, tailored to meet specific research needs
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación y análisis de ADN y ARN, Extracción de ADN, Purificación de reacción de secuenciación, Secuenciación |
| Incluye | Dynabeads en tampón de unión |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Reacciones de secuenciación, Reacciones enzimáticas (p. ej. PCR), Enzymatic Reactions, Reacciones de secuenciación, Reacciones enzimáticas (p. ej. PCR) |
| Cantidad | 1 ml |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Tipo de producto | Kit de limpieza de secuenciación |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |