Learn More
Invitrogen™ DynaMag™- Spin Magnet
Descripción
Includes
Un imán DynaMag-Spin
El imán DynaMag-Spin se ha optimizado para la separación magnética eficaz de todos los tipos de Dynabeads (con diámetros de 1 a 4,5 μm) en volúmenes reducidos de muestra (1,5 ml) en tubos de microcentrífugas. El imán DynaMag-Spin combina una fuerte atracción magnética para llevar a cabo separaciones eficaces con un diseño flexible, inteligente y ergonómico. El imán se adapta cómodamente a la palma de la mano y el ángulo del campo magnético garantiza el aislamiento eficaz de proteínas y ácidos nucleicos en volúmenes reducidos de muestra.
- Volumen de trabajo óptimo: 10–1500 μl
- Con capacidad para un máximo de seis tubos estándar de microcentrífuga de 1,5 ml en espacios numerados
- Buen control y visibilidad de las muestras
- La gradilla de muestras se puede retirar rápidamente del imán de la base para resuspensión, agitación en vórtex o agitación manual de muestras
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN o ARN específica de secuencias, purificación de reacciones de secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Imán |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un imán DynaMag™-Spin. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (equipo) | DynaMag™ |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | DYNAL, DynaMag |
| Cantidad | 1 unidad |