Learn More
Invitrogen™ Imán DynaMag™-5
Uso con Dynabeads para la separación inmunomagnética de células
Marca: Invitrogen™ 12303D
672.03 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
El imán DynaMag-5 admite tubos de 11 a 16 mm de diámetro (por ejemplo, tubos de citometría de flujo y la mayoría de los tubos de extracción de sangre), con un volumen de trabajo óptimo de 1 a 5 ml. El imán tiene capacidad para 8 tubos y es compatible con todos los Dynabeads (de 1 a 4,5 μm de diámetro). Cuando se realiza la separación celular mediante Dynabeads, se necesita un imán DynaMag. Hay diferentes imanes optimizados para diferentes volúmenes de trabajo y tamaños de tubo.
- El imán DynaMag-5 contiene el material más magnético y separa cualquier Dynabead de forma rápida, eficaz y uniforme
- El imán DynaMag-5 es pequeño, fácil de manejar y ayuda a garantizar la separación eficaz de hasta 8 muestras de células simultáneamente.
- La SampleRack incluida cuenta con posiciones numeradas (del 1 al 8) para facilitar el control de muestras y su diseño garantiza una buena visibilidad de las muestras cuando se colocan sobre la base del imán
- Las pinzas flexibles que sujetan los tubos en su posición permiten al imán aceptar numerosos tamaños de tubo diferentes
- La gradilla para muestras es una unidad independiente que se puede separar de la base del imán para facilitar la agitación vorticial, el lavado o la resuspensión
- Hay gradillas para muestras adicionales de venta por separado
El imán DynaMag-5 no se debe utilizar con tubos estándar de 15 ml. Para tubos de 15 ml, utilice el imán DynaMag-15.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, imanes para aislamiento celular
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
De 1 a 5 ml | |
Almacenar a temperatura ambiente | |
Temperatura ambiente | |
8 samples |
Imán | |
12301D, 12302D | |
DynaMag™ |