Learn More
Invitrogen™ SampleRack (for DynaMag™-5 magnet)
Para su uso con el imán DynaMag-5
Marca: Invitrogen™ 12304D
321.30 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Sustituya o complemente imanes SampleRacks cuando utilice el imán DynaMag-5 o cuando procese más de ocho muestras a la vez. El SampleRack está diseñado para usarse con la base del imán DynaMag-5. SampleRack admite hasta ocho muestras de células a la vez, con posiciones numeradas (del 1 al 8) para un control sencillo de las muestras y un diseño que garantiza una buena visibilidad de las muestras cuando se colocan en la base del imán (no se suministra). Las pinzas flexibles mantienen los tubos en su lugar y permiten colocar tubos de 11–16 mm de diámetro, incluidos la mayoría de los tubos de flujo estándar y los tubos de recogida de sangre (tubos Vacutainer), con un volumen de trabajo óptimo de 1–5 ml.
El imán SampleRack DynaMag-5 no debe usarse con tubos estándar de 15 ml (use el imán DynaMag-15).
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, imanes para aislamiento celular
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Gradilla para muestras | |
DynaMag™-5 | |
8 samples |
Almacenar a temperatura ambiente | |
DynaMag™ | |
Temperatura ambiente |