Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-200 F
Código de producto. 15970267
Click to view available options
Incluye:
Interfaz RS232
Interfaz analógica
Interfaz no incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15970267
Marca: JULABO™ 9021701.A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación tienen un amplio intervalo de temperatura de trabajo. Adecuado para aplicaciones internas y externas. La capacidad de la bomba es de 22 l/min con una presión de 0,6 bar. Las máquinas de refrigeración funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta + 40 °C.
  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
  • Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Specifications
Descripción Baño de circulación calefactado/efrigeración
Capacidad (métrico) De 3 L a 4 L
Capacidad de refrigeración 0,2 kW
Caudal 8 a 23 L/min
Pantalla Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Interfaz analógica
Modelo DYNEO™ DD-200F
Flujo parcial De 0,1 a 0,6 bar
Temperatura máxima (métrico) De - 20 °C a 200 °C
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23 × 39 × 65 cm
Fondo interior (métrico) 15 cm
Tensión 230 V/50-60 Hz, 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.