Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-201F Refrigerated/Heating Circulator
Circulators have a wide working temperature range. Suitable for both internal and external applications. Pump capacity is 22 L/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.
4750.00€ - 5180.00€
Especificaciones
Descripción | Baño de circulación calefactado/efrigeración |
---|---|
Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
Capacidad de refrigeración | 0,2 kW |
Caudal | 8 a 23 L/min |
Pantalla | Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900277
|
JULABO™
9021702.A |
Interfaz analógica |
5180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15910277
|
JULABO™
9021702.D |
Interfaz RS232 |
5020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15990267
|
JULABO™
9021702 |
Interfaz no incluida |
4750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Powerful cooling machines
- Suitable for internal and external applications
- Optimized cooling coil design saves space in the bath tank
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Flow rate 22 L/min, pressure 0.6 bar
- Easy switching between internal and external circulation
- Large color TFT display, multilingual interface
- Central rotary knob (controller) simplifies operation
- Integrated programmer for 8 x 60 program steps
- Integrated external Pt100 connection
- USB port
- RS232 interface or analog interfaces (optional)
- Bath cover included with delivery
- Integrated drain makes emptying liquid easy and safe
Especificaciones
Baño de circulación calefactado/efrigeración | |
0,2 kW | |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
DYNEO™ DD-201F | |
De - 20 °C a 200 °C | |
15 cm | |
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 230 V/50-60 Hz |
De 3 L a 4 L | |
8 a 23 L/min | |
2 kW | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
44 × 41 × 44 cm | |
24,7 kg |