Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento DYNEO-™ DD-BC26
Para aplicaciones internas y externas, equipadas con depósitos de baño cerrados. Los depósitos bien aislados incluyen una bobina para la refrigeración. Un grifo de drenaje integrado hace que el vaciado del depósito sea seguro y limpio.
Marca: JULABO™ 9021526.D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro.
- Aislamiento térmico de alta calidad del depósito de baño
Especificaciones
De 19 L a 26 L | |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
Baño de circulación calefactado | |
Interfaz RS232 | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
±0.01°C | |
39 x 62 x 48 | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |
8 a 23 L/min | |
Sí | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-BC26 | |
De 20 °C a 200 °C | |
26 × 35/20 cm | |
18,7 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Julabo DYNEO
Título del producto
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento DYNEO-™ DD-BC26 > Incluye: Interfaz RS232
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido