Learn More
JULABO™ Baño de circulación de inmersión de calentamiento DYNEO™ DD
Código de producto. p-7162324
Click to view available options
Incluye:
Interfaz Analógica
Interfaz RS232
Interfaz no incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15910257
Marca: JULABO™ 9021000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides maximum flexibility and can be used in any bath tank up to 50 liters using the universal bath attachement clamp. The multilingual 3.5-inch color display and unique rotary knob provide for straightforward and intuitive operation.
  • Opciones de instalación flexibles
  • Para aplicaciones internas y externas
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 23 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
Especificaciones
Caudal 8 a 23 L/min
Pantalla Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Circulación externa Sí
Características Baños de circulación de inmersión calefactados
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Interfaz no incluida
Modelo DYNEO™ DD
Flujo parcial De 0,1 a 0,6 bar
Temperatura máxima (métrico) De 20 °C a 200 °C
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,2 × 16 × 35,5 cm
Peso (métrico) 2,5 kg