Learn More
Cloruro de disprosio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Descrizione
Dysprosium(III) chloride can be used as a starting point for the preparation of other dysprosium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nombre del producto químico o material | Dysprosium(III) chloride hydrate |
Forma física | Agregados cristalinos |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.86 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Sensibilidad | Hygroscopic |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto