Learn More
Nitrato de disprosio(III) pentahidrato, agregados cristalinos de color amarillo claro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dysprosium(III) nitrate pentahydrate |
Punto de fusión | 88.6°C |
Nombre de nota | Rare Earth Oxides Content |
Color | Amarillo |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.59 (348.51 Anhydrous) |
Sensibilidad | Hygroscopic |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de disprosio(III) pentahidrato, agregados cristalinos de color amarillo claro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido