Learn More
Nitrato de disprosio(III) pentahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11301069
Nitrato de disprosio(III) pentahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301069
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11301069
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011315.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Dysprosium(III) nitrate is used for catalysts. It is used in the preparation of dysprosium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-49-9
Fórmula molecular DyH10N3O14
Peso molecular (g/mol) 438.59
Número MDL MFCD00149683
Clave InChI NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Punto de fusión 88.6°C
Color Crema a amarillo
pH 3
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Índice Merck 14,3482
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.59 (348.51 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY13K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number011315.22,011315.14
Número de loteN28I079 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011315.22,011315.14
Número de loteN17G020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number011315.22,011315.14
Número de loteL19Q048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number011315.22,011315.14
Número de loteM07G034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number011315.22,011315.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de disprosio(III) pentahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >