Learn More
Piezas de disprosio, dendríticas destiladas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331609
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Piezas de disprosio, 99,9 %, número CAS 7429-91-6, átomo, polvo, piezas, lámina, 3n, disprosio, virutas, 3n, ion, lingote, lingote, 3n, lingote reo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, plata, clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.O.S., 231-073-9, peligro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-91-6
Fórmula molecular Dy
Peso molecular (g/mol) 162.50
Número MDL MFCD00010982
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nombre IUPAC disprosio
SMILES [Dy]
Specifications
Nombre del producto químico o material Dysprosium pieces
Color Plata
Nombre de nota Distilled dendritic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Formulario Piezas