Learn More
Varilla de disprosio, 6,35 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dysprosium |
Color | Gris a plata |
Forma física | ≈0,27g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado |
Cantidad | 50 mm |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7% (Metals basis excluding Ta) |
Olor | Odorless |
Envase | Mylar bajo argón |
Aspecto | Gray to silver rod |
Densidad | 8.55g/cm3 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de disprosio, 6,35 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido