Learn More
Objetivo de pulverización de disprosio, 50,8 mm de diámetro x 3,18mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477055
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15477055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045735.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7429-91-6
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Fórmula molecular Dy
Número MDL MFCD00010982
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
Nombre IUPAC disprosio
Peso molecular (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.