Learn More
3M™ Tapón para los oídos E-A-R™ Classic™
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Reducción del ruido nominal (RRN):
28db
Descripción
Confeccionados con una espuma suave de polímero que absorbe la energía y que ofrece una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día. Ideales para su uso cuando el ruido es un problema, ya sea en el trabajo o en actividades de ocio.
- El material firme con un tiempo de recuperación lento ayuda a lograr un buen ajuste.
- Forma cilíndrica especial que se ajusta a la mayoría de los canales auditivos y proporciona un sellado fiable.
- La baja presión de equilibrio ayuda a reducir la presión en el canal auditivo, lo que aporta mayor comodidad.
- Un tamaño se ajusta a la mayoría de los usuarios.
- Excelentes características de atenuación del sonido.
- Resistente al sudor y a la humedad que ayuda a mejorar la comodidad.
- Ideal para su uso en condiciones de calor y humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Amarillo |
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Cantidad | 200/Paq. |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 28db |
Corded | Con cable |
Tipo de producto | Auricular clásico |
Modelo | Enrollables |