Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ Tapones pequeños
El diámetro del tapón pequeño 3M™ E-A-R™ Classic™ es un 7 % menor que el del tapón Classic (y tiene la misma longitud) para ayudar a proporcionar comodidad y protección óptimas en oídos más pequeños.
Marca: 3M™ 7000089396
Descripción
- Los tapones pequeños 3M™ E-A-R™ Classic™ se pueden usar para la protección contra entornos de ruido moderado a alto, proporcionando una SNR de 29 dB según las pruebas y se han aprobado según EN 352-2:2020.
Especificaciones
Small | |
Uncorded | |
Single-use | |
No |
29 dB | |
Cylinder | |
No | |
No |