Learn More
3M™ Diadema E-A-R™ E-A-RCAPS™
185.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tipo de producto:
EA- Rcaps
Headband
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Para utilizar con (aplicación) | Garantiza la protección para los trabajadores expuestos a ruidos y son ideales como protección desechable para visitantes de la fábrica |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 87 dBA a 98 dBA |
Plug Shape | Redondeado |
Tipo de producto | EA- Rcaps |