Learn More
3M™ Tapones para oídos E-A-R™ Express™, 28 dB, con cordón
Click to view available options
Color:
Amarillo, azul
Descripción
- Reduce los niveles de ruido en 28 dB y cuenta con la certificación CE EN 353
- Se desliza con facilidad por las orejas gracias a la espuma patentada de recuperación
- La punta de espuma permite un sellado cómodo y eficaz.
- Cuenta con una sujeción de inserción higiénica
- Tubo azul reconocible y punta amarilla que facilita la identificación
- La fijación del cable es práctica si entra y sale de entornos ruidosos.
- 100 pares por caja
- Disponibles con sonda para su uso con el sistema de validación E-A-RFit™ Dual-Ear de 3M™
Especificaciones
Especificaciones
Color | Amarillo, azul |
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Tipo de producto | Tapones para los oídos con almohadilla Express |
Material | Poliuretano |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Tapones para oídos E-A-R™ Express™, 28 dB, con cordón >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction