Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Push-Ins
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
100 pares
50 pares
Descripción
- Con los tapones para los oídos Push-Ins, un suave empuje es todo lo que se necesita para un ajuste sencillo y uniforme.
- No es necesario manipular la punta del tapón, lo que los hace higiénicamente más aceptables.
- La punta de espuma tiene una forma y un tamaño que facilitan el ajuste.
- El vástago flexible azul facilita el ajuste y la extracción, y mantiene las puntas limpias cuando las manos del usuario están sucias.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo, azul |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Pares por paquete | 400 pares/caja |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 38 dB |
| Corded | Con cable |
| Tipo de producto | Tapones a presión |
| Dieléctrico/a/s | No |
| Material | Poliuretano |