Learn More
3M™ Diadema E-A-RCap™
Código de producto. 12622555
Click to view available options
:
Color: Blue and Yellow; Noise Reduction Rate: 23 db
Código de producto. 12622555
Marca: 3M™ 7000089405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protege a los trabajadores expuestos al ruido. Las diademas 3M™ E_A_RCap™ incluyen tapones redondos de vaina que sellan la entrada del canal auditivo. Baja transmisión de ruido por la diadema. Se coloca alrededor del cuello cuando no está en uso. También hay disponibles tapones de repuesto para los oídos.
Protege a los trabajadores expuestos al ruido. Protección auditiva desechable ideal para visitantes de la fábrica.
  • Tapones redondos de vaina que sellan la entrada del canal auditivo, por lo que resultan más cómodos de usar
  • Sin necesidad de manipular la punta del tapón por lo que son más aceptables higiénicamente
  • Bajo ruido de transmisión a través de la banda
  • Se colocan fácilmente alrededor del cuello cuando no se utilizan
  • Atenuación óptima para numerosas aplicaciones
  • Fáciles de lavar y limpiar
  • Las vainas se pueden sustituir fácilmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul y Amarillo
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Reducción del ruido nominal (RRN) 23 dB
Plug Shape Redondeado
Tipo de producto Ear Plug
Material Polycarbonate (Band) / Polyurethane Foam (Ear tip)