Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA sin secreción
Regula la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador de tetraciclina inducible. El vector de expresión de E. coli IBA Lifesciences GmbH sin secreción permite la expresión de proteínas en E. coli.
Marca: IBA Lifesciences 5-4043-001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
- El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un alto número de copias del plásmido y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
- Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
- La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Especificaciones
Inducible con anhidrotetraciclina | |
Tet | |
Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo | |
Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II | |
250 ng/μl | |
5 μg | |
Vector para la expresión recombinante en E. coli |
Ampicilina | |
Vector | |
E. coli | |
Clonación directa | |
Adelante | |
pASG-IBA43 |
Manual StarGate 5-4043-001
Tamaño : 2.3 MB
Título del producto
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA sin secreción > Vector: PASG-IBA43
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido