Learn More
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli Expression Vector with Secretion
Regulate the expression of proteins with a vector that carries the inducible tetracycline promoter/operator. E. coli Expression Vector with Secretion allows for the expression of proteins in E. coli.
Marca: IBA Lifesciences 5-4144-001
Description
-
Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
-
El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un número de copia plasmídica alto y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
-
Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
-
La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pASG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pASG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Specifications
Inducible con anhidrotetraciclina | |
Tet | |
Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo | |
5 μg | |
ompA para secreción periplásmica |
Ampicilina | |
Vector | |
Etiqueta His (6), etiqueta Twin-Strep™-tag, 6x His-Tag | |
pASG-IBA144 |