Learn More
ADN genómico E.coli
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
- Cromosoma único
- Longitud del genoma: 4 600 000 bp
- Fragmentado hasta cierto punto durante la purificación, sin embargo, se caracteriza como ADN de alto peso molecular
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9007-49-2 |
| Fórmula molecular | C15H31N3O13P2 |
| Número MDL | MFCD00130921 |
| Clave InChI | AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | * |
| Nombre IUPAC | Deoxyribonucleic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 0.00 |
| Tipo de producto | ADN genómico |
| Cantidad | 10 mg |
| Formulario | Polvo |