missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ E. coli (strain K12) grxD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17280114 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17280114 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17280114

Marca: Invitrogen™ PA5117619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

Monothiol glutaredoxin involved in the biogenesis of iron-sulfur clusters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno E. coli (strain K12) grxD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.592 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica grxD
N.º de referencia del gen P0AC69
Alias de gen Glutaredoxin 4; Grx4; Monothiol glutaredoxin
Símbolos de los genes grxD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Escherichia coli Glutaredoxin 4 protein (1-115aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58462457, 82261796
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.