Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% (EU only)
E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% (EU only)
Marca:  Invitrogen™ G600001EU
Código de producto. 10740584
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
E-Gel™ Single Comb Gels are supplied in a 12-well mini-gel format, with a choice of either SYBR Safe™, or ethidium bromide DNA stain. Each gel contains a single row of 12 sample wells. E-Gels are available in two pack sizes-a Starter Pak, and 18-gel multi-paks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
E-Gel™ Agarose Gels Starter Pak, 1.2% Gel Percentage, EU Plug Type, Single Comb Well Format, 12 Wells, Ethidium Bromide In-Gel Dye, For Use With Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Single Comb (Well)
Nucleic acid gel electrophoresis and blotting
Each
1.2%
Agarose Gels Starter Pak
6 E-Gels, the E-Gel™ PowerBase™ v.4, and a manual. 18-Paks contain 18 gels and a manual
Temperatura ambiente