Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain, 1%
Los geles de agarosa con peine doble Invitrogen™ E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y menos peligrosa.
794.00€
Especificaciones
Compatible Ladders | Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb |
---|---|
Porcentaje del gel | 1 % |
Tipo de gel | E-Gel |
Tipo de producto | Gel de agarosa |
Intervalo de separación | De 100 bp a 5 kb |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17116378
|
Invitrogen™
A44886 |
Geles 5 x 10 |
794.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los geles de agarosa con peine doble Invitrogen™ E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe se han diseñado para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y menos peligrosa. Cada casete de gel con peine doble E-Gel™ contiene todos los componentes y tinciones necesarios para una separación y un análisis eficaces del gel: solo tiene que cargar las muestras y procesarlas. Los geles con peine doble E-Gel™ son ideales para el análisis de productos de PCR, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos o para el genotipado de muestras.
Las características de los geles de agarosa con peine doble E-Gel™ son:
- Configuración instantánea: listos para usarse cuando usted lo esté y no requieren preparación de gel ni tampones adicionales
- Elección menos peligrosa: contiene tinción de ADN SYBR Safe, una alternativa menos peligrosa que el bromuro de etidio
- Alto rendimiento: detecte 5 ng de ADN de muestra con un tiempo de separación de tan solo 13-18 minutos
- Control durante el proceso: vea la migración de muestras de ADN en tiempo real
- Fácil acceso a las muestras: el diseño abatible del casete permite acceder con facilidad al gel para una práctica escisión de muestras de ADN o transferencia a membranas
- Mejor integridad de las muestras: aprovecha la longitud de onda de excitación de luz azul para minimizar el daño de ADN, al contrario que UV
Opción menos peligrosa
Elija la tinción de gel de ADN SYBR Safe para minimizar la exposición a opciones peligrosas y mutagénicas, como el bromuro de etidio o UV. Los geles con peine doble prefundidos E-Gel™ con tinción SYBR Safe, junto con la transiluminación de luz azul, ofrecen una mejor integridad de las muestras y un entorno de trabajo menos peligroso.
Análisis rápido y cómodo
Los geles de agarosa E-Gel™ permiten un análisis rápido y de alto rendimiento con una sensibilidad de detección de 5 ng de ADN de muestra por banda y un tiempo de separación 2–3 veces más rápido que el de los geles convencionales que vertemos nosotros mismos. Cada gel con peine doble E-Gel™ contiene agarosa, electrodos, tinción de ADN SYBR Safe y un sistema de intercambio de iones sin tampones envasado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel™ no requiere ninguna preparación de geles o tampones ni pasos de decoloración del gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Supervisión en tiempo real de la migración del ADN
Los geles con peine doble E-Gel™ con tinción de gel de ADN SYBR Safe con una longitud de onda de excitación en el espectro de luz azul. Cuando se utiliza en el dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap con transiluminador de luz azul integrado, los geles habilitan la supervisión menos peligrosa en tiempo real de la migración del ADN sin riesgo para los ojos o posible daño de la muestra, a diferencia de la visualización UV.
Fácil acceso al gel
Los casetes con peine doble E-Gel™ se han diseñado para que se puedan abrir con comodidad con una espátula para geles (Cat. n.º EI9010), lo que permite acceder con facilidad al gel para la escisión de bandas específicas o para transferirlo a una membrana para el análisis de Southern Blot.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN con geles con peine doble E-Gel™ con tinción de ADN SYBR Safe, le recomendamos la escalera de ADN de 1 kb Plus Express E-Gel™ especialmente formulada (Cat. Nro.: 10488091), el marcador de ADN de rango alto E-Gel™ 96 (Cat. n.º 12352019), o la escalera de ADN de rango bajo cuantitativo E-Gel™ (Cat. Nro. 12373031). Nuestras escaleras de alta calidad y listas para usar están formuladas utilizando fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía y pueden almacenarse a temperatura ambiente.
Dispositivos de ejecución y obtención de imágenes
Los geles con peine doble E-Gel™ requieren un sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap para procesar y visualizar geles. El sistema consta de un dispositivo de electroforesis y una cámara para una separación y análisis rápidos y prácticos del gel de agarosa E-Gel™.
Especificaciones
Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb | |
E-Gel | |
De 100 bp a 5 kb | |
22 pocillo | |
Peine doble |
1 % | |
Gel de agarosa | |
SYBR™ Safe | |
Menos peligroso, menos residuos, menos recursos utilizados |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.