Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 1%
Provides everything needed to quickly start using precast 1% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
Marca: Invitrogen™ G8121ST
1304.98 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Provides everything needed to quickly start using precast 1% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device
Includes
- 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 1% (A42100)
- E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (G8100)
- E-Gel 1 Kb Plus DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer, 1X (10488090)
Especificaciones
• 1 electrophoresis device • 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 1% • 1 vial E-Gel 1 kb Plus DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses • 1 E-Gel Go! Adapter Store at room temperature. |
|
Electrophoresis Device Starter Kit | |
Temperatura ambiente |
E-Gel | |
1 kit | |
240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu