Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus Electrophoresis Systems with 1-year Standard Warranty
E-Gel Power Snap Plus is an integrated high-throughput E-Gel™ Agarose Electrophoresis System that offers fast, convenient, and streamlined nucleic acid electrophoresis analysis solution.
Marca: Invitrogen™ G9382
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
The all-in-one Invitrogen E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System is designed for fast and convenient high-throughput E-Gel agarose gel electrophoresis, from DNA sample loading to gel imaging. With dry precast E-Gel agarose gel technology, you can run DNA samples in as little as 10 minutes and observe sample separation in real time. It is the only benchtop system that seamlessly integrates high-throughput DNA sample separation and gel imaging into one workflow.
Entre las funciones del sistema de electroforesis E-Gel Power Snap Plus cabe destacar:
• Agilizar la electroforesis y la captura de imágenes en un sistema todo en uno
• Compatible con geles de agarosa E-Gel de 11 a 96 pocillos
• Ver y capturar muestras de ADN en tiempo real
• Acceso a sus imágenes en cualquier lugar mediante el sistema integrado Thermo Fisher Connect y compatibilidad de red
Pequeño, rápido y potente
El sistema de electroforesis todo el uno E-Gel Power Snap Plus proporciona todo lo necesario para la electroforesis de ADN con gel y la visualización con gel en un sistema de sobremesa pequeño y ligero. El sistema incluye una fuente de alimentación de electroforesis, transiluminador de luz azul, filtro ámbar y adaptador para geles de agarosa E-Gel de 11 a 22 pocillos. Esto permite separar el gel y realizar un seguimiento a tiempo real de las muestras con geles de agarosa E-Gel preteñidos con tinciones de ADN SYBR Safe o SYBR Gold II. El dispositivo llega con protocolos preprogramados para cada tipo de gel de agarosa E-Gel compatible.
Captura instantánea e integración perfecta
Capture imágenes en gel de agarosa E-Gel de alta resolución gracias a la cámara fácil de usar E-Gel Power Snap Plus incluida. La cámara está conectada directamente al dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa ni una conexión con un ordenador de sobremesa. La cámara E-Gel Power Snap Plus también es compatible con la llave WiFi incluida y tiene un puerto Ethernet, por lo que puede exportar sus datos experimentales a la nube o a los servidores internos para una máxima comodidad.
Comodidad insuperable del gel de agarosa E-Gel prefundido seco
Procese muestras de ADN en tan solo 10 minutos con geles de agarosa E-Gel secos, prefundidos y preteñidos. La tecnología de gel de agarosa prefundido seco E-Gel aporta rapidez y comodidad al eliminar la necesidad de preparar o teñir los geles. Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de porcentajes de gel y con dos opciones de tinciones de ADN. El dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap Plus es compatible con geles E-Gel 48 y E-Gel 96 de alto rendimiento con SYBR Safe*. Un adaptador proporcionado amplía la compatibilidad con geles de agarosa prefundidos E-Gel de bajo rendimiento, incluidos los geles E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II y E-Gel SizeSelect II*.
Flujos de trabajo más seguros
La luz azul emitida por el transiluminador del dispositivo de electroforesis E-Gel Power Snap Plus garantiza la máxima seguridad posible para el usuario y para las muestras. Una combinación de luz azul y filtro ámbar también ofrece una visualización en tiempo real de la migración de las muestras. El sistema E-Gel Power Snap Plus es una opción perfecta para el análisis rutinario de fragmentos de PCR, el genotipado y otras aplicaciones que requieren un alto rendimiento. La compatibilidad con los geles E-Gel CloneWell II también lo convierte en una gran opción para un flujo de trabajo de clonación más seguro con una mayor eficacia.
Creado para ofrecer comodidad
La pantalla táctil y el software de la cámara integrados E-Gel Power Snap Plus (disponibles por separado como G9201) ofrecen una interfaz intuitiva para capturar y editar con rapidez imágenes del gel. El dispositivo también ofrece la deconvolución de E-Gel 96 integrada en varios formatos más legibles. Puede almacenar imágenes en la memoria interna del sistema Power Snap Plus, en nuestra plataforma la nube Thermo Fisher Connect o en una unidad de red local para optimizar aún más su flujo de trabajo.
*El sistema de electroforesis E-Gel Power Snap Plus también es compatible con geles de agarosa E-Gel de alto y bajo rendimiento teñidos con bromuro de etidio. Los geles teñidos con bromuro de etidio no son aptos para la adquisición de imágenes con la cámara del E-Gel Power Snap o la visualización en tiempo real.
Especificaciones
Kit de inicio del sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap, 96 pocillos, 2% | |
Análisis de ácidos nucleicos | |
De 8 a 40 min. | |
Dispositivo de electroforesis con cámara integrada, E-Gel 96 al 2% con SYBR Safe, llave WiFi |
Fluorescencia, luz azul | |
Geles de agarosa E-Gel con colorantes SYBR | |
Sistema de electroforesis | |
Garantía estándar de 1 año incluida |