Learn More
Invitrogen™ E-PAGE™ Midi Protein Gels, 3.7 mm
Los geles E-PAGE ™ son geles prefundidos y autónomos que incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable.
582.00€ - 706.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | E-Base |
---|---|
Tamaño de gel | Midi |
Gel Thickness | 3,7 mm |
Tipo de gel | E-PAGE™ |
Tipo de separación | Desnaturalización |
Código de producto | Marca | Porcentaje del gel | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porcentaje del gel | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10654583
|
Invitrogen™
EP09606 |
6% | 96 pocillos |
706.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10206172
|
Invitrogen™
EP04808 |
8% | 48 pocillo |
582.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los geles E-PAGE ™ son geles prefundidos y autónomos que incluyen una matriz de gel y electrodos envasados dentro de un casete desechable. La separación de proteínas en un gel E-PAGE™ requiere un dispositivo integrado EBase™ (EBM03), una plataforma compacta y automatizada diseñada para la electroforesis de medio y alto rendimiento.
Cada gel E-PAGE™ 48 al 8 % contiene 48 carriles de muestra y cuatro carriles de marcadores con una longitud de separación de 3,2 cm. Los geles E-PAGE™ 48 se pueden cargar con una pipeta de 12 u 8 canales o sistemas robóticos de 4 u 8 puntas (Figura 1).Cada gel E-PAGE™ al 96,6 % contiene 96 carriles de muestra y 8 carriles de marcadores con una longitud de separación de 1,6 cm. Las aberturas de los pocillos del casete E-PAGE™ 96 son compatibles con el formato de placa de 96 pocillos estándar y se pueden cargar cómodamente con una pipeta multicanal o con dispositivos robóticos de manipulación de líquidos de 8, 12 o 96 puntas (Figura 2).
Los casetes E-PAGE™ 48 y 96 se pueden abrir para eliminar el gel para la tinción o transferencia posteriores (Gráficos 3 y 4). Además, cada casete está etiquetado con un código de barras individual para facilitar la identificación del gel mediante lectores de códigos de barras comerciales.
Obtenga más información sobre el sistema de gel prefundido E-PAGE™
El sistema de gel prefundido E-PAGE™ está diseñado para una electroforesis de proteínas de medio y alto rendimiento rápida y sin problemas. Consiste en geles prefundidos E-PAGE™, dispositivos integrados E-base™ para el procesamiento de los geles y el software libre E-Editor™ 2.0 para el análisis de imágenes.
Los dispositivos integrados E-Base™ combinan la base y la fuente de alimentación en un solo dispositivo. Se pueden conectar hasta tres dispositivos E-Base™ secundarios a un E-Base™ principal para permitir que múltiples geles se procesen simultáneamente utilizando parámetros idénticos. Los dispositivos integrados E-base™ son compatibles con el tamaño de placa estándar de la Society for Biomolecules Screening (SBS) y pueden montarse cómodamente en plataformas de robots de manipulación de líquidos.
Especificaciones
E-Base | |
3,7 mm | |
Desnaturalización | |
E-PAGE™ | |
Temperatura ambiente | |
13 cm |
Midi | |
E-PAGE™ | |
Peso molecular | |
8 geles/caja | |
Almacene a temperatura ambiente; no permita que la temperatura descienda por debajo de 4 °C o suba por encima de 40 °C. | |
10,8 cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 9 meses