Learn More
3M™ E.V.P.™ Inserto de lentes graduadas para gafas protectoras tácticas 40719-00000
Click to view available options
Revestimiento de la lente: Antiarañazos
Descripción
- Para lentes graduadas de policarbonato de hasta + y - 6 dioptrías
- Esta lente es útil para cualquier persona que necesita una visión correctiva junto con protección para los ojos
- Inserto disponible para gafas de seguridad balística 3M™ Maxim™
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Homologación CE, EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Descripción | Color de lente ámbar claro |
Tinción de lente | Ámbar |
Tipo de producto | Inserto de lentes |
Color de marco | Transparente, gris |