Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas electrónicas Equalizer multicanal de espacio ajustable de las puntas E1-ClipTip™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Realice transferencias de muestras entre casi cualquier tubo, gradilla, microplaca o caja de gel horizontal de forma rápida y eficaz con un espaciado ajustable de las puntas.
Marca: Thermo Scientific™ 4672070BT
1827.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Description
Realice transferencias de muestras entre casi cualquier tubo, gradilla, microplaca o caja de gel horizontal de forma rápida y eficaz con la pipeta Equalizer Thermo Scientific™ E1-ClipTip™.El espaciado ajustable de las puntas permite fijar la distancia entre ellas con tan solo deslizar la escala para expandirla y contraerla según el formato de instrumental de laboratorio deseado. La NUEVA aplicación My Pipette™ Creator permite la programación de E1-ClipTip desde la comodidad de su ordenador.
Se recomiendan los siguientes productos para las pruebas de SARS Cov-2:4672100BT y 4672060BT.
Innovadora tecnología de interfaz de puntas de bloqueo ClipTip*- La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras.—
- Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
- Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.—
My Pipette Creator revoluciona los métodos de pipeteo con una nueva era tecnológica.
- Nueva aplicación de pipeteo basada en web con tecnología de Thermo Fisher Cloud.
- Permite programar y compartir de manera eficaz y centralizada los protocolos entre pipetas E1-ClipTip y compañeros de trabajo.
- Ofrece protocolos preprogramados para descargar y compartir muchos de sus kits favoritos de reactivos y protocolos de pipeteo.
- Conecte la pipeta E1-ClipTip a la aplicación por medio de una conexión Bluetooth** o USB.
- Acelere la colaboración y la reproducibilidad con comodidad desde su ordenador.
La pipeta E1-ClipTip le ayuda a disfrutar del pipeteo
- La pipeta E1-ClipTip se ha diseñado para optimizar la comodidad y facilitar el uso: el sistema de expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo accionado con el dedo índice permite que el pulgar esté relajado durante el pipeteo.
- Dos opciones de funcionamiento: Ajustes predefinidos o de matriz paso a paso con parámetros para las aplicaciones más frecuentes.
- La función de programación le permite almacenar 30 de sus protocolos más habituales de matriz o de ajustes predefinidos con un nombre específico.
- Conecte su pipeta E1-ClipTip con la aplicación My Pipette Creator de manera cómoda a través de una conexión Bluetooth**.
- Los cinco perfiles diferentes de usuario ofrecen configuraciones personalizadas para varios usuarios y protocolos.
- Con la función MyPipette™, puede personalizar la vista del menú principal organizando los iconos en el orden que prefiera o creando métodos abreviados para sus funciones de pipeteo y programas favoritos. También puede proteger los ajustes importantes de edición accidental con una contraseña.
- La monitorización y la calibración le recuerdan cuándo se debe enviar la pipeta para mantenimiento.
- Batería de iones de litio para un rendimiento duradero y una recarga rápida. Puede recargarla con el soporte de carga o un enchufe, usted decide.
- 2 años de garantía tras un sencillo registro en la web.
E1-ClipTip™ Equalizer: transferencia de varias muestras entre formatos diferentes de instrumentos de laboratorio
- El espaciado ajustable de las puntas le permite establecer la distancia entre las puntas de las pipetas para los diferentes tipos de instrumentos de laboratorio con solo deslizar una escala que expande o contrae el espaciado de la punta al formato que desee:
- Tubos de microcentrífugas a/desde microplacas de 24, 48, 96 y 384 pocillos
- Tubos de ensayo a/desde bloques de pocillos profundos
- Microplacas y tubos a geles de agarosa
- Ahorre hasta un 90 % en tiempo y repeticiones en comparación con el uso de las pipetas manuales monocanal***
Pipeta E1-ClipTip y puntas ClipTip para cada aplicación
- Elija su E1-ClipTip entre un intervalo de volumen de 0,5 µl a 1250 µl:
- Monocanales
- Multicanales con 8, 12 o 16 canales en formatos de 96 y 384
- Multicanales con espaciado ajustable de puntas con 6, 8 y 12 canales en formatos de 96 y 384
- Amplia selección de puntas ClipTip:
- Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 96 para 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 µl
- Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 384 para 12,5, 30 y 125 µl
- Varias opciones de envasado: con filtro, estériles, no estériles, en gradillas y para recarga
* Las pipetas E1-ClipTip 12.5 y todas las pipetas 384 E1-ClipTip utilizan tecnología de ajuste a presión y sellado.
** Hay modelos Bluetooth disponibles en los siguientes países/regiones: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, (República de) Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y Ciudad del Vaticano. En otros países, se deben utilizar los números de catálogo sin la extensión BT.
*** En comparación con una pipeta manual monocanal que rellena una microplaca de 96 pocillos a partir de tubos de microcentrífuga. Consulte la Smart Note de Thermo Scientific: Is there an easier and more efficient way to transfer liquids between various labware formats, than using traditional handheld pipettes? (¿Existe una forma más sencilla y eficaz de transferir líquidos entre varios formatos de instrumental de laboratorio que el uso de pipetas de mano tradicionales?) 2014.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus filiales a menos que se especifique lo contrario. Bluetooth™ es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
0,2 a 10 μL | |
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | |
Bluetooth | |
E1-ClipTip™ | |
Pipeta de ecualizador | |
0,1 μl |
20 a 350 μL | |
Micropipeta Acura™ Electro 926 | |
12 | |
Sí | |
2 a 125 μL |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.