Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas electrónicas monocanal E1-ClipTip™
La expulsión electrónica de las puntas, el funcionamiento de pipeteo con dedo índice y la tecnología ClipTip son ideales para tareas de pipeteo repetitivas con tubos de ensayo o para microcentrífuga.
1090.00€ - 1215.00€
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
---|---|
Modelo | Bluetooth |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | E1-ClipTip™ |
Programable | Sí |
Código de producto | Marca | Número de canales | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de canales | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15673026
|
Thermo Scientific™
4670000BT |
1 | 0,5 a 12,5 mL | ClipTip 12,5 |
1180.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15683026
|
Thermo Scientific™
4670020BT |
1 | 2 a 125 μL | ClipTip 200 |
1180.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15693026
|
Thermo Scientific™
4670030BT |
1 | De 10 a 300 mL | ClipTip 300 |
1090.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15603036
|
Thermo Scientific™
4670040BT |
1 | 15 a 1250 μL | ClipTip 1250 |
1215.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
La expulsión electrónica de las puntas, el funcionamiento de pipeteo con dedo índice y la tecnología Thermo Scientific™ ClipTip™ hacen que las pipetas monocanal electrónicas Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ sean ideales para tareas de pipeteo repetitivas con tubos de ensayo o microtubos. Disfrute de las ventajas.
• La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras.
• Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
• Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración de colocar las puntas en la pipeta.
Una opción ideal para las transferencias de muestras
Funcionamiento electrónico para ayudarle a disfrutar de nuevo del pipeteo
• Diseñado para una comodidad óptima y facilidad de uso, el sistema de expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo accionado con el dedo índice permite que el pulgar esté relajado durante el pipeteo.
Dos opciones de funcionamiento garantizan un funcionamiento óptimo para cada aplicación
- Elija un protocolo de ajustes predefinidos o de matriz paso a paso con parámetros para las aplicaciones más frecuentes.
- Personalice la vista de menú principal organizando iconos en su orden de preferencia o creando métodos abreviados para sus funciones de pipeteo y programas favoritos. También puede proteger los ajustes importantes de edición accidental con una contraseña.
- ¿Cansado de editar continuamente? La función de programación le permite almacenar 20 de sus protocolos más habituales de matriz o de ajustes predefinidos con un nombre específico.
- Elija entre pipetas monocanal, o multicanal de 8 a 16 canales o de 6 a 12 canales con espaciado ajustable entre puntas dentro de un intervalo de volumen de 0,5 a 1250 µl.
- La monitorización y la calibración le recuerdan cuándo hay que volver a enviar la pipeta para mantenimiento.
- Resultados de mayor calidad con calibraciones específicas de líquidos.
- Rendimiento duradero y recarga rápida.
- Utilice el soporte de carga o un enchufe, usted decide.
- Con un cómodo registro en web.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Sí | |
1 | |
Sí |
Bluetooth | |
E1-ClipTip™ |