Learn More
Thermo Scientific™ Kit de actualización del software de E1-ClipTip
Con la ayuda del Kit de actualización del software de E1-ClipTip podrá actualizar el software de su pipeta E1-ClipTip sin Bluetooth (con la versión de software 1.27 o anterior) para permitir la conexión con Thermo Fisher Cloud y con la aplicación My Pipette™ Creator.
Marca: Thermo Scientific™
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
El Kit de actualización del software de E1-ClipTip se debe utilizar con pipetas E1-ClipTip originales que tengan la versión de software 1.27 o anterior. Al adquirir este kit y actualizar el software, la pipeta E1-ClipTip podrá conectarse con la aplicación My Pipette Creator.
El kit de actualización del software consta de los siguientes elementos:
- Un cable USB
- Un código de licencia
- Instrucciones para la actualización del software
La aplicación My Pipette Creator le permite programar la pipeta desde la comodidad de su PC y descargar protocolos personalizados y listos para usar desde la nube. Para transferir programas a su pipeta E1-ClipTip puede utilizar el cable micro USB incluido en el kit de actualización del software de E1-ClipTip.
Para comprobar la versión del software de su pipeta E1-ClipTip:Vaya a Main Menu (Menú principal) > Settings (Configuración) > Product Information (Información del producto) > la versión de software aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
Si la versión del software es la 1.27 o anterior, necesitará el Kit de actualización del software de E1-ClipTip para conectarse a My Pipette Creator.
Un kit de actualización de software por pipeta E1-ClipTip.
Si la versión del software es la 1.28 o posterior, la pipeta ya estará habilitada para la conexión.
Especificaciones
Kit de actualización de software | |
Cable USB, código de licencia e instrucciones |