missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E2F6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 624.00€
Especificaciones
| Antígeno | E2F6 |
|---|---|
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18625696
|
Novus Biologicals
NBP2-69000-25ul |
25 μL |
415.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18683729
|
Novus Biologicals
NBP2-69000 |
100 μg |
624.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
E2F6 Polyclonal antibody specifically detects E2F6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| E2F6 | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 1876 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| E2F transcription factor 6, E2F-6MGC111545, transcription factor E2F6 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AVKAPAETRLDVPAPREDSITVHIRSTNGPIDVYLCEVEQGQTSNKRSEGVGTSSSESTHPEGPEEEENPQQSEELLEVSN | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto