Descripción
- Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (rango de control de -2,5 kHz a +5,5 kHz)
- 2 modos de ultrasonidos para la distribución del campo sonoro en función de las necesidades en el baño de ultrasonidos
- modo dinámico, establece automáticamente: Sirve para una limpieza más intensiva con mayor poder de limpieza
- modo eco, se puede activar: Sirve para una limpieza suave con un funcionamiento más silencioso
- Selectores electrónicos en el teclado de membrana que se puede limpiar y pantalla LED de todos los estados operativos
- Preselección del tiempo de limpieza: tiempo de limpieza ajustable entre 1 minuto y 30 minutos o funcionamiento continuo ajustable (funcionamiento ultrasónico continuo máx. 6 horas)
- Control electrónico de temperatura ajustable en pasos de 5° Cmáx desde 30° C a 80° C para dispositivos con calefacción (tolerancia de temperatura -5° C a +8° C)
- Desconexión de seguridad con función de despertador
- después de 8 horas de inactividad
- en caso de una breve interrupción del suministro eléctrico
- Desconexión automática del funcionamiento por ultrasonidos a la temperatura del baño> 90° C
- Carcasa y bandeja de limpieza a prueba de salpicaduras de acero inoxidable
- Llave de paso lateral para vaciar el depósito de limpieza a través del desagüe en la parte posterior de la unidad (de Fisherbrand Easy 60H)
- Garantía de 2 años a partir del primer encendido, pero no superior a 3 años a partir de la fecha de producción
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Ninguno |
| Material | Acero inoxidable |
| Temporizador | 1 a 30 min. y continuo |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (imperial) | 7,26 galones |
| Capacidad (métrico) | 27.5 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 270 x 475 x 195 mm |
| Incluye | Tapa |
| Modelo | EASY 300 H (con calefacción) |
| Mostrar más |