Learn More
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Frame Components and Accessories
For use with the SE 1200 Easy Breeze Gel Drying System
Marca: Hoefer™ SE1213
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
- Easily removed while maintaining gel integrity
- Lightweight and virtually unbreakable when used with reasonable care
Especificaciones
Negro | |
Sistema de secado de gel SE 1200 Easy Breeze™ | |
Mandos de un cuarto de vuelta negros para conjuntos de bastidor estándar o grandes |