Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general Easy-Read™: inmersión parcial
Código de producto. 16401265 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +260 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
n.a.
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Longitud total (métrico):
300 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16401265
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros de inmersión parcial fáciles de leer
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST™ e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud total (imperial) 14 in
Longitud total (métrico) 350 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 260 °C
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (imperial) n.a.
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +260 °C
Exactitud ±1 °C, ± 1,5 °C por encima de 100 °C, ± 2,5 °C por encima de 200 °C, ± 3 °C por encima de 230 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm