Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general Easy-Read™: inmersión parcial
Termómetros de inmersión parcial fáciles de leer
21.20€ - 30.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías |
Material | Vidrio |
Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ |
Código de producto | Marca | Subdivisión | Longitud total (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Subdivisión | Longitud total (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16419623
|
H-B Instrument™
B603010300 |
de 1 °C | 300 mm | No disponible | De -20 °C a +150 °C |
27.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16401265
|
H-B Instrument™
B60302-0000 |
1 °C | 350 mm | n.a. | De -10 °C a +260 °C |
30.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15265053
|
H-B Instrument™
B60301-0100 |
0,5 °C | 300 mm | n.a. | De -35 °C a +50 °C |
21.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
- Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
- Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST™ e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). | |
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías | |
Vidrio | |
Líquido Enviro-Safe™ |