Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general Easy-Read™:inmersión total
Código de producto. 15255053 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +225 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Longitud total (métrico):
200 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Subdivisión Longitud total (métrico) unitSize
15255053 De -35 °C a +50 °C 0,5 °C 300 mm cada uno
17541535 De -10 °C a +110 °C 1 °C 200 mm cada uno
16411265 De -20 °C a +150 °C 1 °C 300 mm cada uno
16421265 De -10 °C a +225 °C 1 °C 350 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15255053
Marca: H-B Instrument™ B603040000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetros de inmersión total fáciles de leer
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST™ e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 12 in
Longitud total (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (imperial)
Intervalo de temperatura (métrico) De -35 °C a +50 °C
Exactitud ± 0,5 °C
Subdivisión 0,5 °C