Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general Easy-Read™: inmersión parcial
Código de producto. p-3591715 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +110 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
n.a.
Longitud total (métrico):
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16491255
Marca: H-B Instrument™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetros de inmersión parcial fáciles de leer
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (imperial) n.a.
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +150 °C
Exactitud ±0,5 °C, ±1 °C por debajo de 0 °C y por encima de 70 °C, ±1,5 °C por encima de 110 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 50 mm (2 in)