Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC EASY-Spray™
Columnas para HPLC de sólido caudal capilar para la separación sensible de proteínas, péptidos y mAb mediante diseño independiente o integrado y fácil de usar.
Marca: Thermo Scientific™ ES911
1221.52 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice un sólido caudal nano y capilar para su LC-MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. El diseño de columna integrada/emisor elimina el volumen muerto y está controlado por temperatura para obtener la máxima fiabilidad y rendimiento. Rigurosamente probadas para garantizar la máxima calidad, estas columnas ofrecen la máxima simplicidad y facilidad de uso. Las columnas para HPLC de flujo capilar proporcionan una separación sensible de proteínas, péptidos y anticuerpos monoclonales (mAb). Ofrecen más cosas que nunca a los investigadores de proteómica: mejor rendimiento, mejor sensibilidad, mejor poder de separación y mejor facilidad de uso.
El exclusivo diseño EASY-Spray proporciona un rendimiento y una facilidad de uso sin riesgos en aplicaciones proteómicas de LC-MS nano y capilares. Entre las características se incluyen las siguientes:
- Emisor de vidrio con posicionamiento diseñado para mayor precisión
- Unión diseñada con precisión integrada
- Control por temperatura integrado
Especificaciones
Columna de análisis, EASY-Spray | |
150 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60 °C | |
C4 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
75 μm | |
11600 psi (800 bar) | |
De 2 a 9 | |
80 m²/g | |
L26 | |
Easy Spray | |
2 % | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.