Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC EASY-Spray™
Columnas para HPLC de sólido caudal capilar para la separación sensible de proteínas, péptidos y mAb mediante diseño independiente o integrado y fácil de usar.
Marca:  Thermo Scientific™ ES907
1299.78 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17294503
  • 1368.19€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Garantice un sólido caudal nano y capilar para su LC-MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. El diseño de columna integrada/emisor elimina el volumen muerto y está controlado por temperatura para obtener la máxima fiabilidad y rendimiento. Rigurosamente probadas para garantizar la máxima calidad, estas columnas ofrecen la máxima simplicidad y facilidad de uso. Las columnas para HPLC de flujo capilar proporcionan una separación sensible de proteínas, péptidos y anticuerpos monoclonales (mAb). Ofrecen más cosas que nunca a los investigadores de proteómica: mejor rendimiento, mejor sensibilidad, mejor poder de separación y mejor facilidad de uso.
EASY-Spray ̶ Diseño totalmente integrado de emisor/temperatura/columna de HPLC
  • El emisor de sílice fundida integrado proporciona un pulverizador excepcionalmente estable
  • La columna integrada con control de temperatura proporciona la máxima fiabilidad y rendimiento
  • Una única conexión nanoViper entre la columna HPLC y la fuente iónica MS elimina los volúmenes muertos
  • El accesorio de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™ evita el apriete excesivo y las conexiones defectuosas
Ventajas del diseño Easy Spray
  • Rendimiento sin compromiso y facilidad de uso en nano LC-MS
  • Picos ultraafilados
  • Extraordinaria capacidad de pico
  • Máxima cobertura de péptidos
  • Fiabilidad y reproducibilidad de columna a columna excepcionales
  • Excelente capacidad de pico para la caracterización integral de proteomas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de HPLC capilar de fácil pulverización
HPLC de flujo capilar para la separación sensible de proteínas, péptidos y mAb
8700 psi (600 bar)
4 μm
1500 Å
60 °C
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
N/C
150 μm
150 mm
Polimérico
Desde 0 hasta 9
N/D
N/D
MAbPac
Columna de análisis para HPLC
Fase reversa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.