Learn More
Thermo Scientific™ Emisores EASY-Spray™ Nano y Capillary
Utilice este pulverizador fácil de usar para la separación sensible de LC-MS de proteínas y péptidos mediante LC nano y capilar.
Marca: Thermo Scientific™ ES791A
Descripción
Conecte su columna nano o capilar a sus espectrómetros de masas (MS) Thermo Scientific™ con mayor facilidad mediante los emisores Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano y Capillary. Los emisores nano y capilares actúan como un pulverizador independiente de la columna, lo que permite la introducción de un flujo bajo de columnas nano y capilares sin una manipulación molesta de agujas de pulverización tradicionales. Hay dos versiones de emisores disponibles: con y sin líneas de transferencia integradas. Estos pulverizadores son ideales para la separación de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar.
Para la separación sensible de proteínas y péptidos mediante HPLC nano y capilar
Estos emisores ofrecen una conexión sencilla a columnas nano y capilares Thermo Scientific™ MAbPac™ y Accucore™ para una mejor separación y detección de MS de proteínas, péptidos y anticuerpos mnoclonales (mAbs).
Especificaciones
Emisor EASY-Spray | |
Línea de transferencia: 20 µm de D.I. x 50 cm de longitud | |
Easy Spray | |
Emisor |
0,02 mm | |
500 mm | |
Desembalado | |
Emisor Nano EASY-Spray con línea de transferencia |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.