Learn More
Keystone Cleanroom Products Easy-Tear Stopper Bags
These are designed to satisfy the most stringent requirements in the sterilization of critical pharmaceutical equipment and components. Delivers outstanding performance in terms of cleanliness, material and seal strength, as well as excellent microbial barrier properties.
1755.00€ - 8385.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Autoclave Bag |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | CoC |
Tipo de tapón | Heat Seal |
Color | White |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17802477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS0813 |
80.9 oz. | 2.4 L | 34 cm | 13.4 in. |
1755.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17842467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1318 |
183.2 oz. | 5.4 L | 45 cm | 17.7 in. |
2810.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17852467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS1620 |
262 oz. | 7.7 L | 50 cm | 19.7 in. |
2710.00€
paquete de 700 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17862467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2026 |
438 oz. | 13 L | 65 cm | 25.6 in. |
3160.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17872467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS2635 |
814 oz. | 24 L | 89.9 cm | 35.4 in. |
2855.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17882467
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGETHS3947 |
1709 oz. | 50.5 L | 120 cm | 47.2 in. |
8385.00€
paquete de 375 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Easy-Tear Feature for easier opening and sealing
- No sterile cutting instruments required to open the bag
- Low particle generation when opening via the Easy-Tear
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Exceptional microbial barrier
- Also compatible with gamma irradiation, V2H2O and EtO sterilization
- Certificates of Conformance sent with all shipments
Especificaciones
Autoclave Bag | |
CoC | |
White | |
Sterilisation of pharmaceutical equipment and components | |
Non-sterile | |
Yes |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
HDPE | |
203 μm | |
8 mil |