Learn More
BRAND™ Licencia de cliente EASYCAL™ 5.0
Código de producto. 17871252 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Calibración en todas las estaciones de trabajo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17871252
Marca: BRAND™ 708412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Licencia de cliente del software de calibración EASYCAL 5.0 con actualizaciones gratuitas.
El software de calibración EASYCAL™ 5 facilita la supervisión de instrumentos de manejo de líquidos (como dispositivos de carrera de pistón como pipetas, dispensadores, buretas y dispensadores manuales), así como instrumentos volumétricos de vidrio o plástico, basados en GLP/GMP y DIN EN ISO 9001. El software EASYCAL™ 5 se puede utilizar tanto para instrumentos BRAND como para instrumentos de otros fabricantes.
  • Calcula y compara automáticamente todos los valores con las tolerancias de los estándares actuales o los límites definidos individualmente (las tolerancias de numerosos dispositivos y la configuración de la interfaz de más de 100 dispositivos de prueba (por ejemplo, balanzas) ya están almacenadas para usted)
  • Elija entre una licencia independiente para trabajar en una estación de trabajo o una versión cliente/servidor para trabajar en paralelo y distribuido en varias estaciones de trabajo
    • Se recomienda una licencia independiente para laboratorios pequeños donde la calibración la realiza una sola persona
    • La versión cliente/servidor y sus licencias flotantes son ideales para laboratorios más grandes donde la calibración se llevará a cabo en varias estaciones de trabajo
  • Para pruebas de dispositivos de manejo de líquidos e instrumentos volumétricos hechos de vidrio y plástico de acuerdo con estándares como ISO 8655, ISO 4787 y otros
  • Software abierto, adecuado para todos los instrumentos volumétricos, de cualquier fabricante
  • El usuario puede ampliar y modificar una amplia biblioteca con especificaciones de dispositivos de muchos fabricantes conocidos para ayudarle a comenzar y minimizar el tiempo de introducción de datos
  • Busque y encuentre rápida y fácilmente el propietario, el historial de pruebas y la fecha de la próxima prueba
  • Control continuo del estado real actual durante la prueba mediante representaciones gráficas y cálculo en tiempo real de valores estadísticos
  • Función de recordatorio para las próximas pruebas con notificaciones automáticas por correo electrónico enviadas al propietario del dispositivo
  • Integración de los datos de dirección de sus clientes y proveedores en una base de datos de socios comerciales
  • Gestión de usuarios con roles de usuario (p. ej., inspector, supervisor y administrador del sistema) y restricción de acceso a las funciones de EASYCAL
  • Principio de control doble para la publicación de datos críticos como planes de prueba, órdenes de calibración antes de la impresión del certificado y especificación del dispositivo
  • Conexión de interfaz RS-232 para dispositivos de medición como balanzas, termómetros, barómetros e higrómetros con transmisión automática de datos de los valores medidos
  • Personalice certificados y registros de auditoría según sus necesidades en el editor de certificados integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Licencia de calibración
Para utilizar con (aplicación) Calibración en todas las estaciones de trabajo