Learn More
Contec™ Sistema de limpieza de tiras de paredes suaves DualClean™
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Bastidor DualClean
Funda DualClean
Material:
Acero inoxidable (304)
Poliéster Microfibra
Tejido de poliéster
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 80
Descripción
Sistema DualClean
El sistema incluye un bastidor de acero inoxidable con dos brazos de superficie curva, fundas de tela y un mango QuickConnect™. Los mangos QuickConnect son intercambiables. El mango recomendado para el sistema DualClean es el núm. cat. 19168806, extensible de fibra de vidrio. Todas las piezas se venden por separado.
El sistema incluye un bastidor de acero inoxidable con dos brazos de superficie curva, fundas de tela y un mango QuickConnect™. Los mangos QuickConnect son intercambiables. El mango recomendado para el sistema DualClean es el núm. cat. 19168806, extensible de fibra de vidrio. Todas las piezas se venden por separado.
- Limpia de manera sencilla y uniforme ambos lados de la longitud de la tira
- Dos fundas de tela disponibles para dar respuesta a las necesidades de limpieza:
- El paño de microfibra elimina y atrapa el polvo y otros contaminantes visibles
- El punto de poliéster Quiltec™ resulta especialmente adecuado para entornos críticos
- El bastidor se adapta a una gran variedad de mangos Contec
- El bastidor electropulido es esterilizable en autoclave y resistente a la mayoría de los productos químicos y desinfectantes
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 67 x 7 cm (26,3 x 2,77 in) |
| Tipo de producto | Funda DualClean |
| Código de color | Blanco |
| Modelo | DCMD0001 |
| Longitud (imperial) | 26,3 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 66,8 cm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 7 cm |
| Anchura (imperial) | 2,77 in |
| Mostrar más |