Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para placas Petri Easyplate™
Código de producto. 11754736 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural, rojo, amarillo, azul (juego de 4)
Rojo
Posiciones:
48
84
Tamaño:
22,8 cm
35,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 11754736
Marca: Fisherbrand™ 189823109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras.
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras.
  • Aumente el espacio de trabajo y transporte de forma eficaz una gran cantidad de placas Petri
  • Disponibles en 4 colores y dos tamaños; el tamaño de 24,1 cm de altura tiene capacidad para 48 placas Petri de 100 mm y el tamaño de 36,8 cm de altura tiene capacidad para 84 placas Petri de 100 mm
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Información de órdenes
Disponible en dos tamaños: gradilla de 35,5 cm para un total de 84 placas; gradilla de 22,8 cm con capacidad para 48 placas.
Especificaciones
Tipo de producto Gradillas para placas de Petri
matriz, red, conjunto 12 x 4
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Placas Petri (48 x 100 mm)
Material Policarbonato
Posiciones 48
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 cm
Tamaño 22,8 cm
Longitud (métrico) 184 mm
Anchura (métrico) 184 mm
Altura (métrico) 240 mm
Diámetro interior (métrico) 100 mm