Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para placas Petri Easyplate™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural, rojo, amarillo, azul (juego de 4)
Rojo
Posiciones:
48
84
Tamaño:
22,8 cm
35,5 cm
Unit Size:
cada uno
paquete de 4
Description
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras.
- Aumente el espacio de trabajo y transporte de forma eficaz una gran cantidad de placas Petri
- Disponibles en 4 colores y dos tamaños; el tamaño de 24,1 cm de altura tiene capacidad para 48 placas Petri de 100 mm y el tamaño de 36,8 cm de altura tiene capacidad para 84 placas Petri de 100 mm
- Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
- Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
- Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Order Info
Disponible en dos tamaños: gradilla de 35,5 cm para un total de 84 placas; gradilla de 22,8 cm con capacidad para 48 placas.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Gradillas para placas de Petri |
| matriz, red, conjunto | 12 x 4 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Placas Petri (48 x 100 mm) |
| Material | Policarbonato |
| Posiciones | 48 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction