Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit
Immunomagnetic isolation of NK cells directly from whole blood
Marca: STEMCELL Technologies 19665
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- The EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit is designed to isolate NK cells from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ Direct procedure involves labeling RBCs, platelets and unwanted cells present in human whole blood with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled RBCs, platelets and cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Especificaciones
NK Cells | |
Cell Isolation | |
100 mL whole blood |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.