Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human T Cell Enrichment Kit
Immunomagnetic isolation of untouched human T cells
Marca:  STEMCELL Technologies 19051
Encompass
Código de producto. 17177891
  • 1831.50€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • The EasySep™ Human T Cell Enrichment Kit is designed to isolate T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-T cells and dextran-coated magnetic particles
  • The labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
Especificaciones
Especificaciones
T Cells
Cell Isolation
1 x 109 Cells
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.